Få mere at vide
Thermo Scientific™ 4 ml (13 mm) hætteglassæt med skruetråd
Beskrivelse
Fremstillet af glas af høj kvalitet, disse 4 ml (13 mm) 15 x 45 mm hætteglas har en 13-425 gevind finish. Tilgængelig i Thermo Scientific™ National™ og Chromacol™ mærker.
- Mikrosampling og High Recovery Vials tillader maksimal prøveekstraktion uden behov for separate indsatser
- Gradueret, skrive-på-patch tilgængelig for bekvem prøveidentifikation
- Valgfrit silaniseret (deaktiveret) glas maksimerer genvinding af kritiske polære, labile eller OH-interagerende forbindelser
- Polyspring indsatser er selvjusterende og giver en pude mod nålekontakt
Anbefales til følgende instrumenter:
- Thermo Videnskabelig ™ Dionex™
- Shimadzu™
- Gnist Holland™
- Varian™
- VWR (Merck)/Hitachi™
- Waters™ (Wisp 48 positionskarrusel)
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Sort |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 15 mm |
| Farve | Klar |
| Materiale | Glas, PTFE, Silikone |
| Forspaltet | Nej |
| Volumen (metrisk) | 4 mL |
| Septum | Rød PTFE/Hvid silikone |
| Inkluderer | Hætteglas: C4015-1, lukning: C4015-75A |
| nr. pr. pakke | 100 |
| Emballagetype | Bakke – 96 hætteglas/bakke, 10 bakker/kasse |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.