Få mere at vide
Thermo Scientific™ 4 ml (13 mm) hætteglassæt med skruetråd
Artikelnummer. 12460198
Markeringssted:
Ja
Nej
Farve:
Klar
Ravgul
Septum:
Hvid Virgin PTFE, 0,01 tommer.
Hvid jomfru PTFE, 0,01 tomme
PTFE/Rød gummi
Rød PTFE/Hvid silikone
Emballagetype:
Bakke – 228 hætteglas/bakke, 10 bakker/kasse
Bakke – 60 hætteglas/bakke, 8 bakker/kasse
Bakke – 96 hætteglas/bakke, 10 bakker/kasse
Bakker
Polybag
Polypose
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 12460198
Brand: Thermo Scientific™ C4015482A
Fremstillet af glas af høj kvalitet, disse 4 ml (13 mm), 15x45 mm hætteglas har 13-425 gevindfinish og passer til en række forskellige autosamplere.
Fremstillet af glas af høj kvalitet, disse 4 ml (13 mm) 15 x 45 mm hætteglas har en 13-425 gevind finish. Tilgængelig i Thermo Scientific™ National™ og Chromacol™ mærker.
Feature superior 51A amber (Type 1, Class AB) or 33 expansion borosilicate clear (Type 1, Class A) glass construction.
  • Microsampling and High Recovery Vials allow maximum sample extraction without need for separate inserts
  • Graduated, write-on patch available for convenient sample identification
  • Optional silanized (deactivated) glass maximizes recovery of critical polar, labile or OH-interacting compounds
  • Polyspring inserts are self-aligning and provide a cushion against needle contact
Recommended for the following instruments:
  • Thermo Scientific™ Dionex™
  • Shimadzu™
  • Spark Holland™
  • Varian™
  • VWR (Merck)/Hitachi™
  • Waters™ (Wisp 48 Position Carousel)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Black
Diameter (metrisk) Indvendig 15 mm
Farve Klar
Materiale Glass, PTFE, Rubber
Forspaltet No
Volumen (metrisk) 4 mL
Septum PTFE/Rød gummi
Inkluderer Vial: C4015-1, Closure: C4015-66/73816T-13P
nr. pr. pakke 100
Emballagetype Bakker
Volumen (metrisk) i alt 4 mL
Lukningsmateriale Phenolic
Lukketype Screw Cap, Open Top, 8.5 mm hole
Højde (metrisk) 45 mm
Type Assembled Screw Top Vial Convenience Kit
Lukkestørrelse 13-425
Markeringssted Nej
Septa-størrelse (metrisk) 13-425 mm
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.