Få mere at vide
Thermo Scientific™ 4 ml (13 mm) hætteglassæt med skruetråd
Beskrivelse
Fremstillet af glas af høj kvalitet, disse 4 ml (13 mm) 15 x 45 mm hætteglas har en 13-425 gevind finish. Tilgængelig i Thermo Scientific™ National™ og Chromacol™ mærker.
- Microsampling and High Recovery Vials allow maximum sample extraction without need for separate inserts
- Graduated, write-on patch available for convenient sample identification
- Optional silanized (deactivated) glass maximizes recovery of critical polar, labile or OH-interacting compounds
- Polyspring inserts are self-aligning and provide a cushion against needle contact
Recommended for the following instruments:
- Thermo Scientific™ Dionex™
- Shimadzu™
- Spark Holland™
- Varian™
- VWR (Merck)/Hitachi™
- Waters™ (Wisp 48 Position Carousel)
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Black |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 15 mm |
| Farve | Klar |
| Materiale | Glass, PTFE |
| Forspaltet | No |
| Volumen (metrisk) | 4 mL |
| Septum | Hvid jomfru PTFE, 0,01 tomme |
| Inkluderer | Vial: C4015-1, Closure: C4015-66/C4015-10 |
| Emballagetype | Bakker |
| Volumen (metrisk) i alt | 4 mL |
| Vedi altri risultati |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.