Få mere at vide
Thermo Scientific™ 4 ml (13 mm) hætteglassæt med skruetråd
Artikelnummer. 12400188
Markeringssted:
Ja
Nej
Farve:
Klar
Ravgul
Septum:
Hvid Virgin PTFE, 0,01 tommer.
Hvid jomfru PTFE, 0,01 tomme
PTFE/Rød gummi
Rød PTFE/Hvid silikone
Emballagetype:
Bakke – 228 hætteglas/bakke, 10 bakker/kasse
Bakke – 60 hætteglas/bakke, 8 bakker/kasse
Bakke – 96 hætteglas/bakke, 10 bakker/kasse
Bakker
Polybag
Polypose
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 12400188
Brand: Thermo Scientific™ C401517W
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af glas af høj kvalitet, disse 4 ml (13 mm), 15x45 mm hætteglas har 13-425 gevindfinish og passer til en række forskellige autosamplere.
Fremstillet af glas af høj kvalitet, disse 4 ml (13 mm) 15 x 45 mm hætteglas har en 13-425 gevind finish. Tilgængelig i Thermo Scientific™ National™ og Chromacol™ mærker.
Funktioner overlegen 51A rav (Type 1, Klasse AB ) eller 33 ekspanderende borosilikat klar (Type 1, Klasse A) glaskonstruktion.
  • Mikrosampling og High Recovery Vials tillader maksimal prøveekstraktion uden behov for separate indsatser
  • Gradueret, skrive-på-patch tilgængelig for bekvem prøveidentifikation
  • Valgfrit silaniseret (deaktiveret) glas maksimerer genvinding af kritiske polære, labile eller OH-interagerende forbindelser
  • Polyspring indsatser er selvjusterende og giver en pude mod nålekontakt
Anbefales til følgende instrumenter:
  • Thermo Videnskabelig ™ Dionex™
  • Shimadzu™
  • Gnist Holland™
  • Varian™
  • VWR (Merck)/Hitachi™
  • Waters™ (Wisp 48 positionskarrusel)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Sort
Diameter (metrisk) Indvendig 15 mm
Farve Klar
Materiale Glas, PTFE, Silikone
Forspaltet Nej
Volumen (metrisk) 4 mL
Septum Rød PTFE/Hvid silikone
Inkluderer Hætteglas: C4015-11W, lukning: C4015-75A
nr. pr. pakke 100
Emballagetype Bakke – 228 hætteglas/bakke, 10 bakker/kasse
Volumen (metrisk) i alt 4 mL
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg, åben top, 8,5 mm hul
Højde (metrisk) 45 mm
Type Samlet skruetop hætteglas Convenience Kit
Lukkestørrelse 13-425
Markeringssted Ja
Septa-størrelse (metrisk) 13-425 mm
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.