Få mere at vide
4M KCl Gel mættede genopfyldningsopløsninger, Cole-Parmer™
Shop alle Cole-Parmer produkter
Mængde:
125 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 4 M |
| Mængde | 125 mL |
| Formulering | 4M KCL |
| Emballage | 2 Hver |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Advarsel
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- MIXTURE LIST-Indeholder: potassium chloride