missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4H-Thieno[3,2-c]kromen-2-carboxylsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4H-Thieno[3,2-c]chromene-2-carboxylic acid |
| CAS | 26268-04-2 |
| Molekylær formel | C12H8O3S |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8O3S/c13-12(14)10-5-7-6-15-9-4-2-1-3-8(9)11(7)16-10/h1-5H,6H2,(H,13,14) |
| SMIL | OC(=O)c1cc2COc3ccccc3c2s1 |
| IUPAC navn | 4H-thieno[3,2-c]kromen-2-carboxylsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 232.25 |
| Formel vægt | 232.0194 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?