Få mere at vide
4H-Thieno[3,2-c]kromen-2-carboxylsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4H-Thieno[3,2-c]chromene-2-carboxylic acid |
| CAS | 26268-04-2 |
| Molekylær formel | C12H8O3S |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8O3S/c13-12(14)10-5-7-6-15-9-4-2-1-3-8(9)11(7)16-10/h1-5H,6H2,(H,13,14) |
| SMIL | OC(=O)c1cc2COc3ccccc3c2s1 |
| IUPAC navn | 4H-thieno[3,2-c]kromen-2-carboxylsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 232.25 |
| Formel vægt | 232.0194 |