Få mere at vide
4H-Thieno[3,2-b]pyrrol-5-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15474528
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15474528 5 g 5g
15464528 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15474528 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H58200.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 39793-31-2 | Molekylformel: C7H5NO2S | Molekylvægt: 167,182 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39793-31-2
Molekylær formel C7H5NO2S
Molekylvægt (g/mol) 167.182
MDL nummer MFCD07368542
InChI nøgle PMHDSACGRKBACK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4h-thieno 3,2-b pyrrole-5-carboxylic acid, 4h-thieno 3,2-b pyrole-5-carboxylic acid, 4wl, d-amino acid oxidase inhibitor, 4h-thieno 3,2-b pyrrole-5-carboxylicacid, thiopheno 3,2-b pyrrole-5-carboxylic acid, 4h-thieno 2,3-d pyrrole-5-carboxylic acid, 4h-thieno 3 pound not2-b pyrrole-5-carboxylic acid
PubChem CID 4961254
IUPAC navn 4H-thieno[3,2-b]pyrrol-5-carboxylsyre
SMIL C1=CSC2=C1NC(=C2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4H-Thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid
Smeltepunkt 180 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 167.19
Procent renhed 97%