Få mere at vide
4H-Thieno[3,2-b]pyrrol-5-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4H-Thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid |
| Smeltepunkt | 180 °C |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 167.19 |
| Procent renhed | 97% |