Få mere at vide
4H-Thieno[3,2-b]pyrrol-5-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10362245
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10362245 5 g 5g
10249612 250 mg 250mg
10311573 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10362245 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC39001DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 39793-31-2
Molekylær formel C7H5NO2S
Molekylvægt (g/mol) 167.182
MDL nummer MFCD07368542
InChI nøgle PMHDSACGRKBACK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4h-thieno 3,2-b pyrrole-5-carboxylic acid, 4h-thieno 3,2-b pyrole-5-carboxylic acid, 4wl, d-amino acid oxidase inhibitor, 4h-thieno 3,2-b pyrrole-5-carboxylicacid, thiopheno 3,2-b pyrrole-5-carboxylic acid, 4h-thieno 2,3-d pyrrole-5-carboxylic acid, 4h-thieno 3 pound not2-b pyrrole-5-carboxylic acid
PubChem CID 4961254
IUPAC navn 4H-thieno[3,2-b]pyrrol-5-carboxylsyre
SMIL C1=CSC2=C1NC(=C2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4H-Thieno[3, 2-b]pyrrole-5-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 5 g
Formel vægt 167.19
Procent renhed 97%