missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4H-Furo[2,3-c]pyranyl Mupirocin Sodium Impurity, TRC

Artikelnummer. 30010920
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
2.5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010920 2.5 mg
30011655 1 mg
30008465 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30010920 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF8648502.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 116182-43-5
Molekylær formel C26 H43 O9 . Na
Molekylvægt (g/mol) 522.6
Synonym Nonanoic acid, 9-[[4-[2-(1,3-dihydroxy-2-methylbutyl)hexahydro-7-hydroxy-4H-furo[3,2-c]pyran-6-yl]-3-methyl-1-oxo-2-butenyl]oxy]-, monosodium salt, [2R-[2α(1S*,2S*,3S*),3aβ,6α(E),7β,7aα]]- (9CI), 4H-Furo[2,3-c]pyran, nonanoic acid deriv., 9-[[(2E)-4-[(2R,3aS,6S,7S,7aR)-2-[(1S,2S,3S)-1,3-Dihydroxy-2-methylbutyl]-7-hydroxyhexahydro-4H-furo[3,2-c]pyran-6-yl]-3-methylbut-2-enoyl]oxy]nonanoic acid sodium salt, Mupirocin Calcium Imp. D (EP) as sodium salt, 4H-Furo[2,3-c]pyranyl Mupirocin sodium impurity
IUPAC navn sodium;9-[(E)-4-[(2R,3aS,6S,7S,7aR)-2-[(1S,2S,3S)-1,3-dihydroxy-2-methylbutyl]-7-hydroxy-3,3a,4,6,7,7a-hexahydro-2H-furo[3,2-c]pyran-6-yl]-3-methylbut-2-enoyl]oxynonanoate
SMIL [Na+].C[C@H](O)[C@H](C)[C@H](O)[C@H]1C[C@H]2CO[C@@H](C\C(=C\C(=O)OCCCCCCCCC(=O)[O-])\C)[C@H](O)[C@@H]2O1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 9-[((2E)-4-[(2R,3aS,6S,7S,7aR)-2-[(1S,2S,3S)-1,3-Dihydroxy-2-methylbutyl]-7-hydroxyhexahydro-4H-furo[3,2-c]pyran-6-yl]-3-methylbut-2-enoyl)oxy]nonanoic acid sodium salt
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C26H44O9.Na/c1-16(13-23(30)33-11-9-7-5-4-6-8-10-22(28)29)12-20-25(32)26-19(15-34-20)14-21(35-26)24(31)17(2)18(3)27;/h13,17-21,24-27,31-32H,4-12,14-15H2,1-3H3,(H,28,29);/q;+1/p-1/b16-13+;/t17-,18-,19-,20-,21+,24-,25-,26+;/m0./s1
Formel vægt 522.2805
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.