Learn More
4F 4PP oxalate, R&D Systems™
Product Code. 18094912
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
18094912 10 mg 10mg
18034052 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 18094912 Supplier Tocris Bioscience Supplier No. 0523/10
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective 5-HT2A antagonist
4F 4PP oxalate is a selective 5-HT2A antagonist with almost as high affinity (Ki = 5.3 nM) as Ketanserin (Cat. No. 0908) but with a much lower affinity for 5-HT2C sites (Ki = 620 nM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 144734-36-1
Molecular Formula C24H28FNO5
Molecular Weight (g/mol) 429.488
InChI Key VUJYJCRJPFMHEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4f 4pp oxalate, 4-4-fluorobenzoyl-1-4-phenylbutyl piperidine oxalate, 4-fluorophenyl 1-4-phenylbutyl piperidin-4-yl methanone ethanedioate
PubChem CID 24745966
IUPAC Name (4-fluorophenyl)-[1-(4-phenylbutyl)piperidin-4-yl]methanone;oxalic acid
SMILES C1CN(CCC1C(=O)C2=CC=C(C=C2)F)CCCCC3=CC=CC=C3.C(=O)(C(=O)O)O
Spezifikation
Quantity 10 mg
Formula Weight 429.49
Percent Purity >99%
Product Line Tocris
Chemical Name or Material 4F 4PP oxalate
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.