Få mere at vide
4EGI-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16470398
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16470398 5 mg -
16437938 10 mg -
16433877 50 mg -
16423706 25 mg 25mg
16447736 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16470398 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY19831
MedChemExpress 4EGI-1 is an inhibitor of eIF4E/eIF4G interaction, with a Kd of 25 μM against eIF4E binding.
4EGI-1 is an inhibitor of eIF4E/eIF4G interaction, with a Kd of 25 μM against eIF4E binding.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4EGI-1
Fysisk form Solid
CAS 315706-13-9
Farve Gray
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H12Cl2N4O4S
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 35 mg/mL (77.56 mM)
SMIL O=C(O)/C(CC1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O)=N/NC2=NC(C3=CC=C(Cl)C(Cl)=C3)=CS2
Molekylvægt (g/mol) 451.28
Formel vægt 451.28
Procent renhed 98.0%