Få mere at vide
4E2RCat, MedChemExpress
Artikelnummer. 16483138
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16483138 10 mg
16460689 1 mg
16429696 50 mg
16425877 5 mg
16414436 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16483138 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100733
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress 4E2RCat is an inhibitor of eIF4E-eIF4G interaction with an IC50 of 13.5 μM.
4E2RCat is an inhibitor of eIF4E-eIF4G interaction with an IC50 of 13.5 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4E2RCat
CAS 432499-63-3
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H14ClNO4S2
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 23.33 mg/mL (51.17 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)C1=CC(C2=CC=C(/C=C(SC(N3CC4=CC=CC=C4)=S)/C3=O)O2)=CC=C1Cl
Molekylvægt (g/mol) 455.93
Formel vægt 455.93
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation