Få mere at vide
4E1RCat, MedChemExpress
Artikelnummer. 16478667
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16478667 5 mg
16416068 10 mg
16402207 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16478667 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY14427
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress 4E1RCat is an inhibitor of cap-dependent translation, and inhibits eIF4E:eIF4GI interaction, with an IC50 an of ∼4 μM.
4E1RCat is an inhibitor of cap-dependent translation, and inhibits eIF4E:eIF4GI interaction, with an IC50 an of ∼4 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4E1RCat
CAS 328998-25-0
Farve Dark Brown
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C28H18N2O6
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 18.33 mg/mL (38.31 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)C1=CC=C(N2C(/C(C=C2C3=CC=CC=C3)=C\C4=CC=C(C5=CC=C([N+]([O-])=O)C=C5)O4)=O)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 478.45
Formel vægt 478.45
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death