Få mere at vide
(4E, 8Z)-Sphingadienine-C18-1-phosphate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4E, 8Z)-Sphingadienine-C18-1-phosphate |
| Analyt- eller komponentnavne | (4E, 8Z)-Sphingadienine-C18-1-phosphate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18H36NO5P |
| Synonym | (2S,3R,4E,8Z)-2-Amino-3-hydroxyoctadeca-4,8-dien-1-yl Dihydrogen Phosphate, (E,Z)-D-erythro-2-Amino-4,8-octadecadiene-1,3-diol Dihydrogen Phosphate, [R-[R*,S*-(E,Z)]]-2-Amino-4,8-octadecadiene-1,3-diol Dihydrogen Phosphate |
| InChI formel | InChI=1S/C22H31BO3/c1-4-5-6-10-15-22(2,3)19-13-14-20(23(24)25)21(16-19)26-17-18-11-8-7-9-12-18/h7-9,11-14,16,24-25H,4-6,10,15,17H2,1-3H3 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CCCCCCC(C)(C)c1cc(OCc2ccccc2)c(B(O)O)cc1 |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Molekylvægt (g/mol) | 377.46 |
| Vis mere |