Learn More
(4E)-5-(4-Methoxy-d3-2,3,6-trimethylphenyl)-3-methyl-2,4-pentadienal, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | (4E)-5-(4-Methoxy-d3-2,3,6-trimethylphenyl)-3-methyl-2,4-pentadienal |
| CAS | 1185247-91-9 |
| Molekylær formel | C16H17D3O2 |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20O2/c1-11(8-9-17)6-7-15-12(2)10-16(18-5)14(4)13(15)3/h6-10H,1-5H3/b7-6+,11-8+/i5D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])Oc1cc(C)c(\C=C\C(=C\C=O)\C)c(C)c1C |
| IUPAC navn | (2E,4E)-3-methyl-5-[2,3,6-trimethyl-4-(trideuteriomethoxy)phenyl]penta-2,4-dienal |
| Molekylvægt (g/mol) | 247.35 |
| Formel vægt | 247.1652 |