Få mere at vide
(4E)-4-Octenedioic Acid-1,8-13C2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4E)-4-Octenedioic Acid-1,8-13C2 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6-8(11)12/h1-2H,3-6H2,(H,9,10)(H,11,12)/b2-1+/i7+1,8+1 |
| Formel vægt | 174.0803 |