Få mere at vide
(4E)-4-Hexen-1-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4E)-4-Hexen-1-ol |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h2-3,7H,4-6H2,1H3/b3-2+ |
| Formel vægt | 100.0888 |