missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(4E)-4-Deoxy-4-[2-(1,1-dimethylethoxy)-2-oxoethylidene]-2,3-O-(1-methylethylidene)-Beta-L-erythropentopyranoside Methyl Ether, TRC

Artikelnummer. 30367762
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30367762 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30367762 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD23287525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (4E)-4-Deoxy-4-[2-(1,1-dimethylethoxy)-2-oxoethylidene]-2,3-O-(1-methylethylidene)-beta-L-erythropentopyranoside Methyl Ether
CAS 131149-13-8
Molekylær formel C15H24O6
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C15H24O6/c1-14(2,3)19-10(16)7-9-8-18-13(17-6)12-11(9)20-15(4,5)21-12/h7,11-13H,8H2,1-6H3/b9-7+/t11-,12-,13?/m0/s1
SMIL O=C(OC(C)(C)C)/C=C1CO[C@H](OC)[C@@H]2[C@H]\1OC(C)(C)O2
IUPAC navn tert-butyl (E)-2-((3aS,4S,7aS)-4-methoxy-2,2-dimethyldihydro-4H-[1,3]dioxolo[4,5-c]pyran-7(6H)-ylidene)acetate
Molekylvægt (g/mol) 300.35
Formel vægt 300.16
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.