Få mere at vide
Thermo Scientific™ 4D Series Dry Microsphere Størrelsesstandarder
Artikelnummer. 15369304 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
3μ m
5μ m
7μ m
10μ m
Pakningsstørrelse:
1g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) unitSize
15369304 10μ m 1g
15349304 3μ m 1g
15359304 7μ m 1g
15241708 5μ m 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15369304 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 4D10
Kalibrer luftbårne optiske partikeltællere for at overholde ISO 21501-4 med Thermo Scientific™ 4D Series Dry Microsphere Størrelsesstandarder.
Kalibrer luftbårne optiske partikeltællere (OPC ) at overholde ISO 21501-4 forskrifter med Thermo Scientific™ 4D Series Dry Microsphere Størrelsesstandarder. Disse mikrosfære-referenceperler er ideelle til instrumentproducenter såvel som QA/QC-managere inden for farmaceutisk, bioteknologisk og elektronikfremstilling, og de har en kalibreringsusikkerhed —i det område af værdier, inden for hvilket den faktiske middeldiameter vil —ligge, som er mindre end eller lig med 2,5 % af middeldiameteren.
Diameteren kan spores til National Institute of Standards and Technology (NIST ), og produktets certifikat ’for kalibrering og sporbarhed giver den nødvendige dokumentation til QC/regulative programmer og audits.
  • Gennemsnitlig størrelse standard usikkerhed på≤ 2,5% muliggør kalibrering af luftpartikeltællere til ISO
  • Overlegen ensartethed giver nøjagtigt kalibreringspunkt ved indstilling af kalibreringskurven
  • Diameter kan spores til NIST , en kendt regeringsstandard
  • Certifikat for sporbarhed giver objektiv dokumentation for QC-overholdelse
  • Fås i 3 μm, 5 μm, 7 μm og 10 μm diametre
  • Praktisk pakket i flasker med dråbespids til direkte dispensering i prøvetagningskammeret
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tilsætningsstof Spor flowmiddel
Certificeringer/compliance Certifikat for kalibrering og sporbarhed til NIST , MSDS
Koncentration 100% faste stoffer
Indhold og opbevaring Medmindre andet er angivet, opbevares ved stuetemperatur. Opbevares opretstående; hold flasken tæt lukket. Bland produktet med forsigtig vending i hånden eller vortex-mixer.
Indhold 1g
Farve Hvid
Til brug med (applikation) Kalibrering af luftbåren optisk partikeltæller
Materiale Polystyren Divinylbenzen (PS-DVB)
Produkttype Partikler, standardstørrelse
Brydningsindeks 1,59 ved 589 nm (25 °C)
Diameter (metrisk) 10μ m