Få mere at vide
Fisherbrand™ 4D multifunktionelle armlæn
Artikelnummer. 17766689 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Justerbar:
Justerbar i højde, bredde, dybde og drejelig
Artikelnummer. Justerbar
17766689 Justerbar i højde, bredde, dybde og drejelig
1 options
Artikelnummer. 17766689
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    717.00 DKK
    686.20 DKK / Pakke med 1
    Spare 30.80 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Kompatibel med Basic Comfort og Active Comfort Lab stole for at lindre belastningen på overkroppen og armene, især til finmotoriske aktiviteter.
  • Ergonomi
  • Lab stol tilbehør
Tekniske data
Produkttype Armlæn
Farve Sort
Justerbar Justerbar i højde, bredde, dybde og drejelig
Til brug med (udstyr) Fisherbrand Basic Comfort og Active Comfort Lab stole
Rammemateriale Polyamid
garanti 10 år
Vægt (metrisk) 3 kg
Bredde (metrisk) 8 cm