missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(4bS)-trans-8,8-Trimethyl-4b,5,6,7,8,8a,9,10-octahydro-1-isopropylphenanthren-2-ol (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Totarol |
| CAS | 511-15-9 |
| Molekylær formel | C20 H30 O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (4bS-trans)-4b,5,6,7,8,8a,9,10-Octahydro-4b,8,8-trimethyl-1-(1-methylethyl)-2-phenanthrenol, 14-Isopropylpodocarpa-8,11,13-trien-13-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C20H30O/c1-13(2)18-14-7-10-17-19(3,4)11-6-12-20(17,5)15(14)8-9-16(18)21/h8-9,13,17,21H,6-7,10-12H2,1-5H3/t17-,20+/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)c1c(O)ccc2c1CC[C@H]3C(C)(C)CCC[C@]23C |
| IUPAC navn | (4bS,8aS)-1-isopropyl-4b,8,8-trimethyl-5,6,7,8a,9,10-hexahydrophenanthren-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 286.45 |
| Formel vægt | 286.2297 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?