Få mere at vide
4Beta-Hydroxy Cholesterol-d7, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4Beta-Hydroxy Cholesterol-d7 |
| CAS | 1246302-80-6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C27H39D7O2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Cholest-5-ene-25,26,26,26,27,27,27-d7-3,4-diol, (3β,4β)-, (3β,4β)-Cholest-5-ene-25,26,26,26,27,27,27-d7-3,4-diol, d7-4β-Hydroxycholesterol, 4β-Hydroxy Cholesterol-d7, 4β-Hydroxycholesterol-d7, 4β-Hydroxycholesterol-25,26,26,26,27,27,27-D7 |
| InChI formel | InChI=1S/C27H46O2/c1-17(2)7-6-8-18(3)20-11-12-21-19-9-10-23-25(29)24(28)14-16-27(23,5)22(19)13-15-26(20,21)4/h10,17-22,24-25,28-29H,6-9,11-16H2,1-5H3/t18-,19+,20-,21+,22+,24+,25-,26-,27-/m1/s1/i1D3,2D3,17D |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4[C@@H](O)[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C([2H])([2H])[2H] |
| Molekylvægt (g/mol) | 409.7 |
| Formel vægt | 409.3937 |
| Vis mere |