Få mere at vide
4Beta-hydroxykolesterol 4-acetat, TRC
Artikelnummer. 30404455
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30404455 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30404455 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH91798510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4beta-Hydroxy Cholesterol 4-Acetate
CAS 2515-18-6
Molekylær formel C29H48O3
Mængde 10 mg
Synonym (3beta,4beta)-Cholest-5-ene-3,4-diol 4-Acetate, 4beta-Acetoxycholest-5-en-3beta-ol
InChI formel InChI=1S/C29H48O3/c1-18(2)8-7-9-19(3)22-12-13-23-21-10-11-25-27(32-20(4)30)26(31)15-17-29(25,6)24(21)14-16-28(22,23)5/h11,18-19,21-24,26-27,31H,7-10,12-17H2,1-6H3/t19-,21+,22-,23+,24+,26+,27+,28-,29-/m1/s1
SMIL CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4[C@H](OC(=O)C)[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC navn [(3S,4S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-4-yl] acetat
Molekylvægt (g/mol) 444.69
Formel vægt 444.3603