Få mere at vide
4Beta,25-Dihydroxy Vitamin D3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4beta,25-Dihydroxy Vitamin D3 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H44O3/c1-18-10-15-24(28)25(29)21(18)12-11-20-9-7-17-27(5)22(13-14-23(20)27)19(2)8-6-16-26(3,4)30/h11-12,19,22-25,28-30H,1,6-10,13-17H2,2-5H3/b20-11+,21-12+/t19-,22-,23+,24+,25-,27-/m1/s1 |
| Formel vægt | 416.329 |