Få mere at vide
4Beta,25-Dihydroxy Vitamin D3, TRC
Artikelnummer. 30371907
Skift visning
Mængde:
0.5 mg
1 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
0.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30371907 0.5 mg 0.5mg
30387449 10 mg -
30379841 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30371907 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4550150.5MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 573951-39-0
Molekylær formel C27H44O3
Molekylvægt (g/mol) 416.64
Synonym (3beta,4beta,5E,7E)-9,10-Secocholesta-5,7,10(19)-triene-3,4,25-triol
SMIL C[C@H](CCCC(C)(C)O)[C@H]1CC[C@H]2\C(=C\C=C/3\[C@@H](O)[C@@H](O)CCC3=C)\CCC[C@]12C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4beta,25-Dihydroxy Vitamin D3
Mængde 0.5 mg
InChI formel InChI=1S/C27H44O3/c1-18-10-15-24(28)25(29)21(18)12-11-20-9-7-17-27(5)22(13-14-23(20)27)19(2)8-6-16-26(3,4)30/h11-12,19,22-25,28-30H,1,6-10,13-17H2,2-5H3/b20-11+,21-12+/t19-,22-,23+,24+,25-,27-/m1/s1
Formel vægt 416.329