Få mere at vide
Uvex™ 4B Kemikaliebeskyttelsesdragt med fødder
Artikelnummer. 17797639 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17797639 Større
17777639 Lille
17787639 Medium
17707649 X-Large
17717649 2X-stor
17727649 3X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17797639 Leverandør Uvex™ Leverandørnr. 8909411
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.65 DKK
    74.40 DKK / Pakke med 1
    Spare 18.25 DKK
    19% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 12-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De Uvex 4B kemikaliebeskyttelsesdragt er behagelig og åndbar, mens spunbond-foret garanterer en behagelig blød pasform.
  • PP spunbonded non-woven stof med PE film
  • Åndbart, let og fleksibelt materiale for enestående bærekomfort
  • Orange tapede sømme for optimal beskyttelse og god synlighed
  • Langfingerstropper forhindrer ærmerne i at køre op
  • Optimal pasform for et højt niveau af bærekomfort
  • Sikre og komfortable fastgørelser takket være elastiske bånd på hætte, arme og ben
  • Skræddersyet støvlesok for ekstra sikkerhed
  • Partikeltæt og spraytæt
  • Antistatiske egenskaber
  • Beskyttelse mod infektionssygdomme
  • Beskyttelse mod pesticider
  • Fri for silikone, blødgørere og stoffer, der forstyrrer befugtningsmidler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Renrumsoveralls
Størrelse Større
Køn Unisex
Materiale Polypropylen
Farve Hvid, Orange
Engangs Engangsbrug
Talje stil Elastik
Ankel stil Fastgjorte sokker
Manchet stil Dækket elastik
Hals stil Hætte
Hætte type Standard
Lukketype Lynlås med selvklæbende klap
Sømtype Optaget
Sterilitet Ikke steril
Modstand Kemikalier
Certificeringer/compliance Kemisk beskyttelse/PPE kategori III, EN 14605:2005+A1:2009 (type 4), EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 (type 5) , EN 13034:2005+A1:2010 (type 6), EN 1149-5:2008, EN 14126:2003+AC:2004, EN 1072-2, D12:12
Til brug med (applikation) Kontrollerede miljøer