Få mere at vide
Uvex™ 4B Kemikaliebeskyttelsesoveralls
Artikelnummer. 17797719 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17797719 X-Large
17767719 Lille
17777719 Medium
17787719 Større
17707729 2X-stor
17717729 3X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17797719 Leverandør Uvex™ Leverandørnr. 9837512
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3160.00 DKK
    3030.92 DKK / Pakke med 40
    Spare 129.08 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 11-11-2026
4B engangsoveralls, der er sikre og åndbare på samme tid på grund af det mikroporøse spraytætte spunbond polyethylenlaminat.
  • Åndbart, let og fleksibelt materiale for enestående bærekomfort
  • Partikeltæt og spraytæt
  • Fri for silikone- og malingshæmmende stoffer
  • Materiale: Polypropylen non-woven lamineret med polyethylen film
  • Orange tapede sømme for optimal beskyttelse og god synlighed
  • Langfingerstropper forhindrer ærmerne i at glide op ad armen
  • Selvklæbende lynlåsklap og tapede sømme for optimal beskyttelse
  • Antistatiske egenskaber
  • Beskyttelse mod infektionssygdomme
  • Hudvenligt non-woven materiale indeni
  • Elastisk linning for en perfekt pasform
  • Sikre og praktiske lukninger takket være elastiske bånd på hætte, arme og ben
  • To-vejs lynlås
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Renrumsoveralls
Størrelse X-Large
Køn Unisex
Materiale Polypropylen
Farve Hvid, Orange
Engangs Engangsbrug
Talje stil Elastik
Ankel stil Åben
Manchet stil Dækket elastik
Hals stil Hætte
Hætte type Standard
Lukketype Lynlås med selvklæbende klap
Sømtype Optaget
Sterilitet Ikke steril
Modstand Kemikalier
Certificeringer/compliance EN 14126, EN 14605 - type 4B, ISO 13982-1 - type 5B, EN 13034 - type 6B, EN 1149-5, EN 1073-2, DIN 32781
Til brug med (applikation) Kontrollerede miljøer