missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
- Åndbart, let og fleksibelt materiale for enestående bærekomfort
- Partikeltæt og spraytæt
- Fri for silikone- og malingshæmmende stoffer
- Materiale: Polypropylen non-woven lamineret med polyethylen film
- Orange tapede sømme for optimal beskyttelse og god synlighed
- Langfingerstropper forhindrer ærmerne i at glide op ad armen
- Selvklæbende lynlåsklap og tapede sømme for optimal beskyttelse
- Antistatiske egenskaber
- Beskyttelse mod infektionssygdomme
- Hudvenligt non-woven materiale indeni
- Elastisk linning for en perfekt pasform
- Sikre og praktiske lukninger takket være elastiske bånd på hætte, arme og ben
- To-vejs lynlås
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Renrums heldragt |
| Størrelse | Medium |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Polypropylen |
| Farve | Hvid, Orange |
| Engangs | Engangsbrug |
| Talje stil | Elastik |
| Ankel stil | Åben |
| Manchet stil | Beklædt elastik |
| Hals stil | Hætte |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?