Få mere at vide
(4aS,7aS)-Octahydro-1H-pyrrolo[3,4-b]pyridine, Mikromol™
Beskrivelse
(4aS,7aS)-Octahydro-1H-pyrrolo[3,4-b]pyridine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S,S)-2,8-Diazabicyclo[4.3.0]nonane |
| CAS | 151213-40-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | (S,S)-2,8-Diazabicyclo[4.3.0]nonane |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C7 H14 N2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1H-Pyrrolo[3,4-b]pyridine, octahydro-, (4aS,7aS)-, 1H-Pyrrolo[3,4-b]pyridine, octahydro-, (4aS-cis)-, (1S,6S)-2,8-Diazabicyclo[4.3.0]nonane, (1S,6S)-cis-2,8-Diazabicyclo[4.3.0]nonane, (4AS,7aS)-Octahydro-1H-pyrrole[3,4-b]pyridine, (S,S)-2,8-Diazabicyclo[4.3.0]nonane |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14N2/c1-2-6-4-8-5-7(6)9-3-1/h6-9H,1-5H2/t6-,7+/m0/s1 |
| SMIL | C1CN[C@@H]2CNC[C@@H]2C1 |
| IUPAC navn | (4aS,7aS)-2,3,4,4a,5,6,7,7a-octahydro-1H-pyrrolo[3,4-b]pyridine |
| Vis mere |