Få mere at vide
(4aS,7aS)-Octahydro-1H-pyrrolo[3,4-b]pyridine, Mikromol™
Artikelnummer. 30050273
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30050273 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30050273 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0885.150100
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(4aS,7aS)-Octahydro-1H-pyrrolo[3,4-b]pyridine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S,S)-2,8-Diazabicyclo[4.3.0]nonane
CAS 151213-40-0
Analyt- eller komponentnavne (S,S)-2,8-Diazabicyclo[4.3.0]nonane
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7 H14 N2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1H-Pyrrolo[3,4-b]pyridine, octahydro-, (4aS,7aS)-, 1H-Pyrrolo[3,4-b]pyridine, octahydro-, (4aS-cis)-, (1S,6S)-2,8-Diazabicyclo[4.3.0]nonane, (1S,6S)-cis-2,8-Diazabicyclo[4.3.0]nonane, (4AS,7aS)-Octahydro-1H-pyrrole[3,4-b]pyridine, (S,S)-2,8-Diazabicyclo[4.3.0]nonane
InChI formel InChI=1S/C7H14N2/c1-2-6-4-8-5-7(6)9-3-1/h6-9H,1-5H2/t6-,7+/m0/s1
SMIL C1CN[C@@H]2CNC[C@@H]2C1
IUPAC navn (4aS,7aS)-2,3,4,4a,5,6,7,7a-octahydro-1H-pyrrolo[3,4-b]pyridine
Molekylvægt (g/mol) 126.2
Mængde 100 mg
Formel vægt 126.1157 g/mol