Få mere at vide
(4aS,6R,7S,7aR)-6-[4-[[(1S)-2,3-Dihydro-1H-inden-1-yl]amino]-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-7-yl]hexahydro-2-(4-methoxyphenyl)-cyclopenta-1,3-dioxin-7-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4aS,6R,7S,7aR)-6-[4-[((1S)-2,3-Dihydro-1H-inden-1-yl)amino]-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-7-yl]hexahydro-2-(4-methoxyphenyl)-cyclopenta-1,3-dioxin-7-ol |
| CAS | 905580-87-2 |
| Molekylær formel | C29H30N4O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (4As,6R,7S,7Ar)-6-(4-((S)-2,3-Dihydro-1H-Inden-1-Ylamino)-7H-Pyrrolo[2,3-D]Pyrimidin-7-Yl)-2-(4-Methoxyphenyl)Hexahydrocyclopenta[D][1,3]Dioxin-7-Ol |
| InChI formel | InChI=1S/C29H30N4O4/c1-35-20-9-6-18(7-10-20)29-36-15-19-14-24(25(34)26(19)37-29)33-13-12-22-27(30-16-31-28(22)33)32-23-11-8-17-4-2-3-5-21(17)23/h2-7,9-10,12-13,16,19,23-26,29,34H,8,11,14-15H2,1H3,(H,30,31,32)/t19-,23-,24+,25-,26+,29?/m0/s1 |
| SMIL | COc1ccc(cc1)C2OC[C@@H]3C[C@H]([C@H](O)[C@@H]3O2)n4ccc5c(N[C@H]6CCc7ccccc67)ncnc45 |
| Molekylvægt (g/mol) | 498.57 |