Få mere at vide
(4aR,7S,8aR)-9,9-Dimethyltetrahydro-4H-4a,7-methanobenzo[c][1,2]oxazireno[2,3-b]isothiazole 3,3-dioxide, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4aR,7S,8aR)-9,9-Dimethyltetrahydro-4H-4a,7-methanobenzo[c][1,2]oxazireno[2,3-b]isothiazole 3,3-dioxide |
| CAS | 104372-31-8 |
| Molekylær formel | C10H15NO3S |
| MDL nummer | MFCD30486441 |
| Mængde | 25 g |
| SMIL | CC1(C)[C@](C2)(CC[C@@]1([H])C3)[C@]43N(O4)S2(=O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 229.30 |
| Procent renhed | 97% |