missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4Alpha,25-Dihydroxy Vitamin D3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4alpha,25-Dihydroxy Vitamin D3 |
| CAS | 1374022-57-7 |
| Molekylær formel | C27H44O3 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | (3alpha,4beta,5E,7E)-9,10-Secocholesta-5,7,10(19)-triene-3,4,25-triol |
| InChI formel | InChI=1S/C27H44O3/c1-18-10-15-24(28)25(29)21(18)12-11-20-9-7-17-27(5)22(13-14-23(20)27)19(2)8-6-16-26(3,4)30/h11-12,19,22-25,28-30H,1,6-10,13-17H2,2-5H3/b20-11+,21-12-/t19-,22-,23+,24+,25+,27-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@H](CCCC(C)(C)O)[C@H]1CC[C@H]2\C(=C\C=C\3/[C@H](O)[C@@H](O)CCC3=C)\CCC[C@]12C |
| IUPAC navn | (1S,2S,3Z)-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-1-[(2R)-6-hydroxy-6-methylheptan-2-yl]-7a-methyl-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-inden-4-ylidene]ethylidene]-4-methylidenecyclohexane-1,2-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 416.64 |
| Formel vægt | 416.329 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?