missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4A3-SC8, TRC

Artikelnummer. 30309047
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30309047 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30309047 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA10449325MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-[3-[3-[3-[bis[3-[2-(2-methyl-3-octylsulfanylpropanoyl)oxyethoxy]-3-oxopropyl]amino]propyl-methylamino]propyl-[3-[2-(2-methyl-3-octylsulfanylpropanoyl)oxyethoxy]-3-oxopropyl]amino]propanoyloxy]ethyl 2-methyl-3-octylsulfanylpropanoate
CAS 1857340-78-3
Molekylær formel C75 H139 N3 O16 S4
Mængde 25 mg
Synonym 4A3-SC8
InChI formel InChI=1S/C75H139N3O16S4/c1-10-14-18-22-26-30-56-95-60-64(5)72(83)91-52-48-87-68(79)36-44-77(45-37-69(80)88-49-53-92-73(84)65(6)61-96-57-31-27-23-19-15-11-2)42-34-40-76(9)41-35-43-78(46-38-70(81)89-50-54-93-74(85)66(7)62-97-58-32-28-24-20-16-12-3)47-39-71(82)90-51-55-94-75(86)67(8)63-98-59-33-29-25-21-17-13-4/h64-67H,10-63H2,1-9H3
SMIL CCCCCCCCSCC(C)C(=O)OCCOC(=O)CCN(CCCN(C)CCCN(CCC(=O)OCCOC(=O)C(C)CSCCCCCCCC)CCC(=O)OCCOC(=O)C(C)CSCCCCCCCC)CCC(=O)OCCOC(=O)C(C)CSCCCCCCCC
IUPAC navn 2-[3-[3-[3-[bis[3-[2-(2-methyl-3-octylsulfanylpropanoyl)oxyethoxy]-3-oxopropyl]amino]propyl-methylamino]propyl-[3-[2-(2-methyl-3-octylsulfanylpropanoyl)oxyethoxy]-3-oxopropyl]amino]propanoyloxy]ethyl 2-methyl-3-octylsulfanylpropanoate
Molekylvægt (g/mol) 1467.177
Formel vægt 1465.904
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.