missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4a-Methyl-cholesterol, TRC

Artikelnummer. 30137307
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137307 100 mg
30136151 50 mg
30006331 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30137307 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM295715100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 15073-00-4
Molekylær formel C28H48O
Molekylvægt (g/mol) 400.68
Synonym 4a-Methyl-cholest-5-en-3b-ol, (3S,4S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-4,10,13-Trimethyl-17-((R)-6-methylheptan-2-yl)-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
IUPAC navn (3S,4S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-4,10,13-trimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
SMIL O[C@H]([C@H]1C)CC[C@@]2(C)C1=CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@@H](CCCC(C)C)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4alpha-Methyl-cholest-5-en-3beta-ol
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C28H48O/c1-18(2)8-7-9-19(3)22-12-13-24-21-10-11-23-20(4)26(29)15-17-28(23,6)25(21)14-16-27(22,24)5/h11,18-22,24-26,29H,7-10,12-17H2,1-6H3/t19-,20+,21+,22-,24+,25+,26+,27-,28+/m1/s1
Formel vægt 400.3705
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.