Få mere at vide
4a-Hydroxy Ivermectin, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 4a-Hydroxy Ivermectin |
| CAS | 86629-74-5 |
| Molekylær formel | C48 H74 O15 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Spiro[11,15-methano-2H,13H,17H-furo[4,3,2-pq][2,6]benzodioxacyclooctadecin-13,2'-[2H]pyran], avermectin A1a deriv. |
| InChI formel | InChI=1S/C48H74O15/c1-10-25(2)43-28(5)16-17-47(63-43)22-34-19-33(62-47)15-14-27(4)42(60-39-21-37(55-9)44(30(7)58-39)61-38-20-36(54-8)40(50)29(6)57-38)26(3)12-11-13-32-24-56-45-41(51)31(23-49)18-35(46(52)59-34)48(32,45)53/h11-14,18,25-26,28-30,33-45,49-51,53H,10,15-17,19-24H2,1-9H3/b12-11+,27-14+,32-13-/t25-,26+,28+,29+,30+,33-,34+,35+,36+,37+,38+,39+,40+,41-,42+,43-,44+,45-,47-,48-/m1/s1 |
| SMIL | CC[C@@H](C)[C@H]1O[C@]2(CC[C@@H]1C)C[C@@H]3C[C@@H](C\C=C(/C)\[C@@H](O[C@H]4C[C@H](OC)[C@@H](O[C@H]5C[C@H](OC)[C@@H](O)[C@H](C)O5)[C@H](C)O4)[C@@H](C)\C=C\C=C/6\CO[C@@H]7[C@H](O)C(=C[C@@H](C(=O)O3)[C@]67O)CO)O2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 891.09 |
| Formel vægt | 890.5028 |