Få mere at vide
4a,5-Dihydro Lovastatin, TRC
Artikelnummer. 30137629
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137629 5 mg
30009453 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137629 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4485705MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77517-29-4
Molekylær formel C24 H38 O5
Molekylvægt (g/mol) 406.56
Synonym Butanoic acid, 2-methyl-, (1S,3S,4aR,7S,8S,8aS)-1,2,3,4,4a,7,8,8a-octahydro-3,7-dimethyl-8-[2-[(2R,4R)-tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl]ethyl]-1-naphthalenyl ester, (2S)-, Butanoic acid, 2-methyl-, 1,2,3,4,4a,7,8,8a-octahydro-3,7-dimethyl-8-[2-(tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl)ethyl]-1-naphthalenyl ester, [1S-[1α(R*),3α,4aα,7β,8β(2S*,4S*),8aβ]]-, (+)-Dihydromevinolin, Dihydrolovastatin, Dihydromevinolin, L 154883, MSD 883, Lovastatin RC A (USP)
IUPAC navn [(1S,3S,4aR,7S,8S,8aS)-8-[2-[(2R,4R)-4-hydroxy-6-oxooxan-2-yl]ethyl]-3,7-dimethyl-1,2,3,4,4a,7,8,8a-octahydronaphthalen-1-yl] (2S)-2-methylbutanoate
SMIL CC[C@H](C)C(=O)O[C@H]1C[C@@H](C)C[C@@H]2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(=O)O3)[C@@H]12
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Dihydro-lovastatin
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C24H38O5/c1-5-15(3)24(27)29-21-11-14(2)10-17-7-6-16(4)20(23(17)21)9-8-19-12-18(25)13-22(26)28-19/h6-7,14-21,23,25H,5,8-13H2,1-4H3/t14-,15-,16-,17-,18+,19+,20-,21-,23-/m0/s1
Formel vægt 406.2719
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.