Få mere at vide
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 7 1000 D MWCO Standard RC Forbehandlede dialysesæt
Artikelnummer. p-4964251
Diameter (metrisk):
11.5 mm
24 mm
29 mm
Længde (metrisk):
1,1 ml/cm vol./længde
4,6 ml/cm vol./længde
6,4 ml/cm vol./længde
Pakningsstørrelse:
1m
Artikelnummer. 15300692
Brand: Spectrum™ 132105T
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
  • 1 meter forbehandlet slange, et par lukninger og 5 åbninger
Med kemisk behandlede slanger til at fjerne eventuelle sporniveauer af tungmetaller og sulfidforbindelser
  • Hydrofil, symmetrisk porøsitet
  • Ligevægtet i vand
  • Pakket våd i konserveringsmiddelopløsning af 0,05% natriumazid
  • Til små eksperimenter eller kvalificere en membran til en bestemt anvendelse
Tekniske data
MWCO 1 kDa
Diameter (metrisk) 29 mm
Længde (metrisk) 6,4 ml/cm vol./længde
Mængde 1 m slange/sæt