Få mere at vide
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 7 1000 D MWCO Standard RC Forbehandlede dialysesæt
Artikelnummer. 15390682
Skift visning
Diameter (metrisk):
11.5 mm
24 mm
29 mm
Længde (metrisk):
1,1 ml/cm vol./længde
4,6 ml/cm vol./længde
6,4 ml/cm vol./længde
Pakningsstørrelse:
1m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Længde (metrisk) unitSize
15390682 24 mm 4,6 ml/cm vol./længde 1m
15300692 29 mm 6,4 ml/cm vol./længde 1m
15380682 11.5 mm 1,1 ml/cm vol./længde 1m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15390682 Leverandør Spectrum™ Leverandørnr. 132104T
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
  • 1 meter forbehandlet slange, et par lukninger og 5 åbninger
Med kemisk behandlede slanger til at fjerne eventuelle sporniveauer af tungmetaller og sulfidforbindelser
  • Hydrofil, symmetrisk porøsitet
  • Ligevægtet i vand
  • Pakket våd i konserveringsmiddelopløsning af 0,05% natriumazid
  • Til små eksperimenter eller kvalificere en membran til en bestemt anvendelse
Tekniske data
MWCO 1 kDa
Diameter (metrisk) 24 mm
Længde (metrisk) 4,6 ml/cm vol./længde
Mængde 1 m slange/sæt