Få mere at vide
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 7 1000 D MWCO Standard RC Forbehandlede dialysesæt
Beskrivelse
Indeholder
- 1 meter forbehandlet slange, et par lukninger og 5 åbninger
- Hydrofil, symmetrisk porøsitet
- Ligevægtet i vand
- Pakket våd i konserveringsmiddelopløsning af 0,05% natriumazid
- Til små eksperimenter eller kvalificere en membran til en bestemt anvendelse
Tekniske data
Tekniske data
| MWCO | 1 kDa |
| Diameter (metrisk) | 29 mm |
| Længde (metrisk) | 6,4 ml/cm vol./længde |
| Mængde | 1 m slange/sæt |