Få mere at vide
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 6 1000 D MWCO Standard RC Forvandede dialysesæt
Artikelnummer. 15330742
Skift visning
Diameter (metrisk):
11.5 mm
24 mm
29 mm
Længde (metrisk):
1,1 ml/cm vol./længde
4,6 ml/cm vol./længde
6,4 ml/cm vol./længde
Pakningsstørrelse:
1m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
15330742 24 mm 4,6 ml/cm vol./længde 1m
15320742 11.5 mm 1,1 ml/cm vol./længde 1m
15340742 29 mm 6,4 ml/cm vol./længde 1m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15330742 Leverandør Spectrum™ Leverandørnr. 132638T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1030.00 DKK
    909.16 DKK / 1m
    Spare 120.84 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Indeholder
  • 1 meter af Spectra/Por 6 Dialyseslange
  • 1 Standard Spectra/Por Lukning (for opdrift)
  • 1 Vægtet Spectra/Por Lukning (til orientering)
  • 5 røråbninger
Med forvædet klar til brug slange, der ikke kræver iblødsætning for at fjerne glycerol
  • Klar, fleksibel, studere standardkvalitet Regenereret Cellulose (RC ) dialysemembran
  • Membran pakket våd i konserveringsopløsning af 0,05% natriumazid
  • Sæt fås i 1 m slangelængder, ideelle til membranevaluering og -kvalificering
  • Inkluder et par lukninger og praktiske røråbninger
Tekniske data
Produkttype Dialysis Trial Kit
MWCO 1 kDa
Format Tubing
Diameter (metrisk) 24 mm
Længde (metrisk) 4,6 ml/cm vol./længde
Mængde 1 m slange/sæt