Få mere at vide
KleenGuard™ KleenGuard™ G35 sømløs strik Nylon Inspektionshandsker
Artikelnummer. p-4961330
Størrelse:
Større
Pakningsstørrelse:
Pakke med 240
Artikelnummer. 15480472
Brand: KleenGuard™ 38719
Handsker med lav fnug er ideelle til at opdage ufuldkommenheder og defekter, når der udføres kritiske kvalitetskontrolinspektioner. Ambidekstrøs KleenGuard™ G35 sømløs strik Nylon Inspektionshandsker er silikonefri til brug i en lang række applikationer, herunder filmhåndtering, rumfart og bilmontering.
  • Ambidextrous design gør det muligt at udskifte handsker en ad gangen i stedet for i par
  • Høj grad af følsomhed og fingerfærdighed til inspektion for defekter og ufuldkommenheder
  • Designet til kritiske kvalitetskontrolinspektioner
  • Sømløs strik nylonskal reducerer hudirritation
  • Lav fnug til renrumsapplikationer
  • Silikonefri
Tekniske data
Konstruktion Sømløs strik
Belægningsmateriale Ubelagt
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale Nylon
Produkttype Inspektionshandsker
Størrelse Større
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Bilmontering, rumfartsteknik og kvalitetskontrolinspektioner
Handske manchet stil Strikke
Serie KleenGuard™ G35