Learn More
KleenGuard™ KleenGuard™ G35 sømløs strik Nylon Inspektionshandsker
Product Code. 15480472
Change view
Click to view available options
Størrelse:
Større
Unit Size:
Pakke med 240
Product Code. Størrelse Unit Size
15480472 Større Pakke med 240
1 options
Product Code. 15480472 Supplier KleenGuard™ Supplier No. 38719
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Handsker med lav fnug er ideelle til at opdage ufuldkommenheder og defekter, når der udføres kritiske kvalitetskontrolinspektioner. Ambidekstrøs KleenGuard™ G35 sømløs strik Nylon Inspektionshandsker er silikonefri til brug i en lang række applikationer, herunder filmhåndtering, rumfart og bilmontering.
  • Ambidextrous design gør det muligt at udskifte handsker en ad gangen i stedet for i par
  • Høj grad af følsomhed og fingerfærdighed til inspektion for defekter og ufuldkommenheder
  • Designet til kritiske kvalitetskontrolinspektioner
  • Sømløs strik nylonskal reducerer hudirritation
  • Lav fnug til renrumsapplikationer
  • Silikonefri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Konstruktion Sømløs strik
Belægningsmateriale Ubelagt
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale Nylon
Produkttype Inspektionshandsker
Størrelse Større
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Bilmontering, rumfartsteknik og kvalitetskontrolinspektioner
Handske manchet stil Strikke
Serie KleenGuard™ G35