Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Sikkerhedscoatede klare smalmundede flasker med polyethylen LDPE-foret sort phenolhætte
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
28-400 mm
33-400 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Beskrivelse
- Fremstillet af soda-lime glas, der overholder ISP Type III krav
- 4L flaske leveres med kandehåndtag
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 500 ml, 16 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 16 oz. |
| Belægning | Plastisol |
| Farve | Klar |
| Diameter (engelsk) | 2,9 tommer. |
| Materiale | Soda lime glas |
| Lukningsfarve | Sort |
| Certificeringer/compliance | USP Type III |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Vis mere |