Få mere at vide
Brady™ Vinyl Tapes (B-595) for BMP71 Printer - Black
Artikelnummer. 11735633
Dimensioner (LxB):
50 ft. x 0.5 in.
50 ft. x 2 in.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11735633
Brand: Brady™ 142365
Indoor/Outdoor vinyl grade conforms to irregular, smooth or rough surfaces
  • Vinyl film with permanent adhesive
  • Adheres well to pipes, walls, equipment, windows - most clean, dry surfaces
  • Resistant to grease, oil and most industrial chemicals
  • Five year outdoor durability in temperatures from 82° to -40°C (180° to -40°F, can be applied as low as -18°C (0°F)
Tekniske data
Certificeringer/compliance BS5609:1986 Section 2 and section 3
Oversigt BMP71 Label Printer Tapes
Klæbende type Permanent Acrylic
Farve Black
Slutte Gloss
Materiale Vinyl (B-595)
Produkttype Tape
Til brug med (applikation) Labeling pipes, walls, equipment, windows
Til brug med (udstyr) BMP™71 Printer
Etiketter pr. række 1
Mængde 1 Ea.
Temperaturområde (metrisk) -40°C to +82°C
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Dimensioner (LxB) 50 ft. x 0.5 in.
Længde (engelsk) 50 ft.
Længde (metrisk) 15.24 m
Bredde (engelsk) 0.5 in.
Bredde (metrisk) 12.70 mm