Få mere at vide
BRANDTECH™ VITLAB™ VITLAB™ Griffin polypropylen bæger
Kapacitet (metrisk):
100 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Beskrivelse
- Made from high-quality polypropylene with a raised graduation scale
- Highly transparent for excellent visibility
- Autoclavable at 121°C
- Complies with ISO 7056 standards
Certificeringer
Opfylder kravene til ISO 7056
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) base | 50 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Højde (metrisk) | 70 mm |
| Inkrementer | 20 mL |
| Mængde | 12 Pk. |
| Type | Bægerglas |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Engangs | Reusable |
| Uddannet | Ja |
| Vis mere |