Få mere at vide
Hamilton™ Microlab™ 1700-serien Gastight™ Sprøjter
Volumen (metrisk):
10μ l
25μ L
100μ l
Nålemåler:
22s G
26'ere G
Model-:
1701
1702
1710
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Udstyret med præcisionsbearbejdet polymer stempelspids, ofte PTFE, som skaber lækagefri tætning
- Tætsiddende funktion sikrer, at spidsen aftørres indvendigt af sprøjtebeholderen fri for prøve
- Reducerer risikoen for aflejring i prøver med opløste eller suspenderede molekyler og resulterer i beskadiget stempel
- ChemSeal afslutning
Tekniske data
Tekniske data
| Nålemåler | 26'ere G |
| Model- | 1701 |
| Volumen (metrisk) | 10μ l |