Få mere at vide
Hamilton™ Microlab™ 1700-serien Gastight™ Sprøjter
Artikelnummer. 11542385
Volumen (metrisk):
10μ l
25μ L
100μ l
Nålemåler:
22s G
26'ere G
Model-:
1701
1702
1710
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11542385
Brand: Hamilton™ 80262
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til dispensering af både væsker og gasser
  • Udstyret med præcisionsbearbejdet polymer stempelspids, ofte PTFE, som skaber lækagefri tætning
  • Tætsiddende funktion sikrer, at spidsen aftørres indvendigt af sprøjtebeholderen fri for prøve
  • Reducerer risikoen for aflejring i prøver med opløste eller suspenderede molekyler og resulterer i beskadiget stempel
  • ChemSeal afslutning
Tekniske data
Nålemåler 22s G
Model- 1702
Volumen (metrisk) 25μ L