Få mere at vide
Cellpath FiloSlide Plast Slide tegnebøger
Artikelnummer. 30226296
Skift visning
Inkluderer:
6 objektglaslommer til mikroskop, 1 dokumentlomme (220 x 150 mm), 1 indekslomme; Indeksstrimler
Artikelnummer. Inkluderer
30226296 6 objektglaslommer til mikroskop, 1 dokumentlomme (220 x 150 mm), 1 indekslomme; Indeksstrimler
1 options
Artikelnummer. 30226296 Leverandør Cellpath Leverandørnr. WEP060301A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    268.52 DKK
    134.29 DKK / Pakke med 10
    Spare 134.23 DKK
    49% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Ideel til at bygge reference-/undervisningssæt af dias
  • Overlegen glidebeskyttelse
  • Dokumentpung på bagsiden til opbevaring af papirarbejde
  • Let at bruge
  • FiloSlide 4, 5, 6 tegnebøger lavet af klar fleksibel plast
FiloSlide 4 slide tegnebog:
  • Fire objektglaslommer til mikroskop, en dokumentlomme 103 x 153 mm (4 x 6 tommer)
  • Kombinationspakke med 100 punge og et FiloSlide-skab fås også
FiloSlide 5 slide tegnebog:
  • Fem objektglaslommer til mikroskop, en dokumentlomme
  • Fås også i en kombinationspakke med 100 punge og én FiloSlide-kabine
FiloSlide 6 Slide tegnebog:
  • Seks objektglaslommer til mikroskop og en dokumentlomme 220 x 150 mm (8,6 x 6 tommer) og en indekslomme
  • Hver pakke med 10 FiloSlide 6 tegnebøger leveres med 50 farvekodede kartotekskort (10 hver af rød, blå, grøn, hvid, gul)
  • En kombinationspakke med 150 punge og et FiloSlide-skab er tilgængelig
Tekniske data
Slidekapacitet 6
Inkluderer 6 objektglaslommer til mikroskop, 1 dokumentlomme (220 x 150 mm), 1 indekslomme; Indeksstrimler
Materiale Plast